missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
DCLRE1B Polyclonal antibody specifically detects DCLRE1B in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | DCLRE1B |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formule | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Alias de gène | APOLLO, DKFZp686C24187, DNA cross-link repair 1B, DNA cross-link repair 1B (PSO2 homolog, S. cerevisiae), DNA cross-link repair 1B protein, EC 3.1, FLJ12810, FLJ13998, hSNM1B, PSO2 homolog, SNM1 homolog B, SNM1B5' exonuclease Apollo, SNMIB |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 323-532 of human DCLRE1B (NP_073747.1). VQQYMSSSSRKPSLLWLLERRLKRPRTQGVVFESPEESADQSQADRDSKKAKKEKLSPWPADLEKQPSHHPLRIKKQLFPDLYSKEWNKAVPFCESQKRVTMLTAPLGFSVHLRSTDEEFISQKTREEIGLGSPLVPMGDDDGGPEATGNQSAWMGHGSPLSHSSKGTPLLATEFRGLALKYLLTPVNFFQAGYSSRRFDQQVEKYHKPC |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?