Learn More
DCTN5 Antibody (SR1343), R&D Systems™
Code produit 18613945 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18613945 100 μg 100µL
18606744 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18613945 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP322351100ul
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
DCTN5 Monoclonal specifically detects DCTN5 in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Immunoprecipitation∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigène DCTN5
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone SR1343
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50
Formule PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gène dynactin 4, dynactin 5 (p25), dynactin subunit 5, Dynactin subunit p25, MGC3248, p25
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human DCTN5 (Uniprot #: Q9BTE1)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 84516
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus