missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
DCXR Polyclonal antibody specifically detects DCXR in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Conjugué | APC |
| Formule | PBS |
| Alias de gène | Carbonyl reductase II, DCR, dicarbonyl/L-xylulose reductaseP34H, EC 1.1.1, EC 1.1.1.10, HCR2, HCRII, human carbonyl reductase 2, KIDCR, Kidney dicarbonyl reductase, L-xylulose reductase, SDR20C1, short chain dehydrogenase/reductase family 20C, member 1, Sperm surface protein P34H, XR |
| Identification génétique (Entrez) | 51181 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?