missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DDIT4L Antibody (DDIT-03), FITC, Novus Biologicals™

Code produit 18298753 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18298753 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18298753 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP262218F

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

DDIT4L Monoclonal specifically detects DDIT4L in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène DDIT4L
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone DDIT-03
Conjugué FITC
Dilution Flow Cytometry
Formule PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène DNA damage-inducible transcript 4-like protein, DNA-damage-inducible transcript 4-like, HIF-1 responsive protein RTP801-like, homolog of mouse SMHS1, Protein regulated in development and DNA damage response 2, REDD-2, REDD2Rtp801L, regulated in development and DNA damage response 2, RTP801L
Symboles de gène(s) DDIT4L
Espèces hôtes Mouse
Immunogène N-terminal recombinant fragment of human DDIT4L (amino acids 2-98)
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
Disciplines de recherche Cancer, mTOR Pathway
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 115265
Spécificité du test The antibody MEM-18 reacts with CD14, a 53-55 kDa GPI (glycosylphosphatidylinositol)-linked membrane glycoprotein expressed on monocytes, macrophages and weakly on granulocytes; also expressed by most tissue macrophages. In human, the epitope recognized by MEM-18 is located between amino acids 57-64.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.