Learn More
DDT Monoclonal Antibody (OTI1F12), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Origene Technologies TA505657S
Description
DDT Monoclonal antibody specifically detects DDT in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpécification
| DDT | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P30046 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 1652 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI1F12 | |
| Unconjugated | |
| DDT | |
| C78655; DDCT; D-dopachrome decarboxylase; D-dopachrome tautomerase; Ddt; dopachrome isomerase; hCG_41098; phenylpyruvate tautomerase II | |
| Full length human recombinant protein of human DDT produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.