Learn More
DDT Monoclonal Antibody (OTI1F12), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Origene Technologies TA505657
Description
Tautomerization of D-dopachrome with decarboxylation to give 5,6-dihydroxyindole (DHI).Spécification
| DDT | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P30046 | |
| DDT | |
| Full length human recombit protein of human DDT produced in HEK293T cell. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI1F12 | |
| Unconjugated | |
| DDT | |
| DDCT | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 1652 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.