Learn More
DDX21 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications
Marque: Novus Biologicals NB100-1718
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
DDX21 Polyclonal specifically detects DDX21 in Human, Mouse, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP).
Spécification
| Polyclonal | |
| 0.1 mL | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu