missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DDX28 Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Code produit 18729191 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18729191 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18729191 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB1002345G

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

DDX28 Polyclonal antibody specifically detects DDX28 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène DDX28
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 488
Dilution Western Blot
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 28, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 28, EC 3.6.1, EC 3.6.4.13, FLJ11282, M, MDDX28probable ATP-dependent RNA helicase DDX28, Mitochondrial DEAD box protein 28, mitochondrial DEAD-box polypeptide 28
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 500 and the C-terminus (residue 540) of human DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) Box Polypeptide 28 using the numbering given in entry NP_060850.1 (GeneID 55794).
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55794
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.