Learn More
DDX41 Antibody (PCRP-DDX41-1B4), HRP, R&D Systems™
Code produit 18601288 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18601288 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18601288 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308520H
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
DDX41 Monoclonal specifically detects DDX41 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Protein Array/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène DDX41
Applications Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Protein Array, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone PCRP-DDX41-1B4
Conjugué HRP
Formule PBS
Alias de gène ABSDEAD-box protein abstrakt, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 41, DEAD box protein 41, DEAD box protein abstrakt homolog, EC 3.6.1, EC 3.6.4.13,2900024F02Rik, MGC8828, probable ATP-dependent RNA helicase DDX41, putative RNA helicase
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human DDX41 protein (Uniprot: Q9UJV9)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51428
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2b
Gamme de produits Novus