missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ DDX54 Antibody [FITC], Novus Biologicals™

Code produit 30024683 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30024683 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30024683 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NB10060678F

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

DDX54 Polyclonal antibody specifically detects DDX54 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot (Negative)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène DDX54
Applications Immunoprecipitation, Western Blot (Negative)
Classification Polyclonal
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène APR-5, ATP-dependent RNA helicase DP97, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 54, DEAD box helicase 97 KDa, DEAD box protein 54, DEAD box RNA helicase 97 kDa, DP97ATP-dependent RNA helicase DDX54, EC 3.6.1, EC 3.6.4.13, MGC2835
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 800 and 850 of human DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 54 using the numbering given in entry NP_076977.3 (GeneID 79039).
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 79039
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.