Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure en silice fondue désactivée (méthyle)
La tubulure capillaire en silice fondue désactivée par le méthyle Trajan est un ingrédient essentiel pour maintenir un système de chromatographie haute performance.
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 0624478
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
La tubulure capillaire en silice fusionnée désactivée par le méthyle Trajan est un ingrédient essentiel pour maintenir un système de chromatographie haute performance.
- Chimiquement inerte et thermiquement stable jusqu’à 380°C
- Convient aux solvants organiques et aqueux
- Idéal pour les applications de biotechnologie
Spécification
Solvants organiques et aqueux | |
1/boîte | |
363 μm | |
Produit thermiquement stable jusqu’à 380°C |
Tubulure de silice fondue désactivée par méthyle | |
220 μm | |
10 m |