missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DEC1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Novus Biologicals NBP2-92900-0.1ml

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 18664132

  • 463.00€ / 0.01mL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

DEC1 Polyclonal antibody specifically detects DEC1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

DEC1
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
basic helix-loop-helix domain containing, class B, 2, basic helix-loop-helix family, member e40, bHLHb2, bHLHe40, Class B basic helix-loop-helix protein 2, class E basic helix-loop-helix protein 40, DEC1HLHB2, differentially expressed in chondrocytes 1, Differentially expressed in chondrocytes protein 1, differentiated embryo chondrocyte expressed gene 1, Enhancer-of-split and hairy-related protein 2, SHARP2, SHARP-2, Stimulated by retinoic acid gene 13 protein, STRA13FLJ99214, Stra14
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 121-300 of human DEC1 (NP_003661.1). LQSGLQAGELSGRNVETGQEMFCSGFQTCAREVLQYLAKHENTRDLKSSQLVTHLHRVVSELLQGGTSRKPSDPAPKVMDFKEKPSSPAKGSEGPGKNCVPVIQRTFAHSSGEQSGSDTDTDSGYGGESEKGDLRSEQPCFKSDHGRRFTMGERIGAIKQESEEPPTKKNRMQLSDDEGH
0.1 mL
HIF Target Genes, Hypoxia
8553
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis