missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
DEC2/SHARP1 Polyclonal antibody specifically detects DEC2/SHARP1 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | DEC2/SHARP1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:1000-1:2000 |
| Formule | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Alias de gène | basic helix-loop-helix domain containing, class B, 3, basic helix-loop-helix family, member e41, bHLHb3, BHLHB3class E basic helix-loop-helix protein 41, bHLHe41, Class B basic helix-loop-helix protein 3, DEC2Enhancer-of-split and hairy-related protein 1, Differentially expressed in chondrocytes protein 2, SHARP-1, SHARP1hDEC2 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 120-280 of human BHLHE41 (NP_110389.1). LKSPIQSDLDAFHSGFQTCAKEVLQYLSRFESWTPREPRCVQLINHLHAVATQFLPTPQLLTQQVPLSKGTGAPSAAGSAAAPCLERAGQKLEPLAYCVPVIQRTQPSAELAAENDTDTDSGYGGEAEARPDREKGKGAGASRVTIKQEPPGEDSPAPKRM |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?