Learn More
Corning™ Stations pour pointes DeckWorks™, stériles
Conçues pour les stations de pipetage monocanal et multicanaux
Marque: Corning™ 4143
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 3.24000kg
Description
La station pour pointes Corning DeckWorks optimise l’espace sur la paillasse et réduit les déchets en plastique. Les stations pour pointes contiennent 960 pointes, elles sont disponibles en version plus longue 10 μl et en volumes traditionnels 200 μl ; elles sont les stations de pipetage monocanales et multicanales idéales. La conception en 5 couches du plateau (2 x 96) correspond au format de la plaque de microtitration. Cette plateforme de pipetage stable trouve facilement sa place dans les environnements stériles des hottes. Les couvercles peuvent être clipsés pour n’exposer qu’un côté (96 pointes) uniquement. Applications : procédures avant et après PCR, culture cellulaire et dosages nécessitant de grandes quantités de pointes. Les stations pour pointes Corning DeckWorks sont disponibles stériles et non stériles.
Spécification
0.1 à 10μl | |
Naturel | |
Sachets multiples | |
Oui | |
Polypropylène |
Stérile | |
Station pour pointes | |
Stations de pipetage monocanal, Stations de pipetage multicanaux | |
DeckWorks™ |