Learn More
Corning™ Stations pour pointes DeckWorks™, stériles
Conçues pour les stations de pipetage monocanal et multicanaux
81.35€
Spécification
Stérilité | Stérile |
---|---|
Couleur | Naturel |
Type de pointe | Station pour pointes |
Conditionnement | En vrac |
À utiliser avec (équipement) | Stations de pipetage monocanal, Stations de pipetage multicanaux |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11921861
|
Corning™
4144 |
1 à 200 μl |
81.35€
960 pièces |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11911861
|
Corning™
4143 |
0.1 à 10μl |
81.35€
960 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Contient 960 pointes format long (10 μl) et taille standard (200 μl)
- Optimise l’espace sur la paillasse tout en réduisant les déchets de plastique
- La conception en 5 couches du plateau (2 × 96) correspond au format de la plaque de microtitration
- Cette plateforme de pipetage stable trouve facilement sa place dans les environnements stériles des hottes
- Les couvercles peuvent être clipsés pour n’exposer qu’un côté (96 pointes) uniquement
- Applications : procédures avant et après PCR, culture cellulaire et dosages nécessitant de grandes quantités de pointes
Spécification
Stérile | |
Station pour pointes | |
Stations de pipetage monocanal, Stations de pipetage multicanaux | |
DeckWorks™ |
Naturel | |
En vrac | |
Oui | |
Polypropylène |