Learn More
Borer Chemie™ deconex 22 PF
Nettoyant universel en poudre pour la verrerie et les ustensiles de laboratoire. La solution écologique deconex 22 PF est hautement efficace sans chlore, sans tensioactifs et sans phosphates. Rinçage acide avec un nettoyant deconex recommandé.
Marque: Borer Chemie™ 501500.00-S10P
108.29 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21679" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : CAS : 497-19-8 Poids : 10.00000kg Transport : UN number : 1823 Chem class : 8 Pack group : II
Description
- Nettoyant en poudre pour le nettoyage automatisé
- solution écologique, sans phosphate
- résultats parfaits déjà avec 3-5 g/L
- peut être rincé sans laisser de résidus
- pour des résultats consistants et impeccables
- large spectre de nettoyage
- sans chlore, EDTA, NTA et tensioactifs
- rinçage acide avec un produit deconex recommandé
- assistance technique par le fabricant
Spécification
Poudre | |
Alcalins, complexants, inhibiteur de corrosion | |
Seau | |
1 x 10 kg | |
10 kg |
env. 12,1 (solution à 1%) | |
Concentré | |
5°C à 25°C | |
22 lb. |
Sécurité et traitement
- deconex 22 PF
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver les mains soigneusement après manipulation.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.