Learn More
Borer Chemie™ deconex 22 PF
Nettoyant universel en poudre pour la verrerie et les ustensiles de laboratoire. La solution écologique deconex 22 PF est hautement efficace sans chlore, sans tensioactifs et sans phosphates. Rinçage acide avec un nettoyant deconex recommandé.
146.28€ - 165.36€
Spécification
Forme | Poudre |
---|---|
pH | env. 12,1 (solution à 1%) |
Composition | Alcalins, complexants, inhibiteur de corrosion |
Concentration | Concentré |
Contenu et stockage | 5°C à 25°C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17465102
|
Borer Chemie™
501500.00-D15P |
6 x 1,5 kg |
165.36€
9kg |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10732531
|
Borer Chemie™
501500.00-S10P |
1 x 10 kg |
146.28€
10kg |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Nettoyant en poudre pour le nettoyage automatisé
- solution écologique, sans phosphate
- résultats parfaits déjà avec 3-5 g/L
- peut être rincé sans laisser de résidus
- pour des résultats consistants et impeccables
- large spectre de nettoyage
- sans chlore, EDTA, NTA et tensioactifs
- rinçage acide avec un produit deconex recommandé
- assistance technique par le fabricant
Spécification
Poudre | |
Alcalins, complexants, inhibiteur de corrosion | |
5°C à 25°C |
env. 12,1 (solution à 1%) | |
Concentré |