Learn More
Borer Chemie™ deconex 22 PF
Nettoyant universel en poudre pour la verrerie et les ustensiles de laboratoire. La solution écologique deconex 22 PF est hautement efficace sans chlore, sans tensioactifs et sans phosphates. Rinçage acide avec un nettoyant deconex recommandé.
Marque: Borer Chemie™ 501500.00-D15P
156.23 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21679" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 9.00000kg Transport : UN number : 3262 Chem class : 8 Pack group : III
Description
- Nettoyant en poudre pour le nettoyage automatisé
- solution écologique, sans phosphate
- résultats parfaits déjà avec 3-5 g/L
- peut être rincé sans laisser de résidus
- pour des résultats consistants et impeccables
- large spectre de nettoyage
- sans chlore, EDTA, NTA et tensioactifs
- rinçage acide avec un produit deconex recommandé
- assistance technique par le fabricant
Spécification
Poudre | |
Alcalins, complexants, inhibiteur de corrosion | |
Boîte | |
6 x 1,5 kg | |
9 kg |
env. 12,1 (solution à 1%) | |
Concentré | |
5°C à 25°C | |
19.8 lb. |