missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Decorin Antibody (DCN/6289), DyLight 755, Novus Biologicals™

Code produit 18529175 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18529175 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18529175 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP321077IR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Decorin Monoclonal antibody specifically detects Decorin in Human, Mouse, Porcine, Bovine, Canine, Chicken, Equine, Elk, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Decorin
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone DCN/6289
Conjugué DyLight 755
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène Bone proteoglycan II, CSCD, decorin, decorin proteoglycan, dermatan sulphate proteoglycans II, DSPG2, PG40, PGII, PG-S2, proteoglycan core protein, SLRR1BPGS2, small leucine-rich protein 1B
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length Decorin protein
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1634
Espèces cibles Human, Mouse, Pig, Bovine, Canine
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1 λ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.