Learn More
DECR2 Antibody (4A7), Novus Biologicals™
Code produit 18420650 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
Conditionnement:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18420650 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18420650 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur H00026063M03
Mouse Monoclonal Antibody
DECR2 Monoclonal antibody specifically detects DECR2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène DECR2
Applications Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Sandwich ELISA
Classification Monoclonal
Clone 4A7
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500
Formule In 1x PBS, pH 7.4
Numéro d’ordre du gène AAH10740
Alias de gène 2,4-dienoyl CoA reductase 2, peroxisomal, EC 1.3.1, EC 1.3.1.34, pDCR2,4-dienoyl-CoA reductase 2, PDCRshort chain dehydrogenase/reductase family 17C, member 1, peroxisomal 2,4-dienoyl-CoA reductase, SDR17C1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène DECR2 (AAH10740.1, 49 a.a. ~ 109 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MRHGCHTVIASRSLPRVLTAARKLAGATGRRCLPLSMDVRAPPAVMAAVDQALKEFGRIDI
Méthode de purification IgG purified
Quantité 0.1 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 26063
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG2a κ