Learn More
Helios Italquartz Creusets profonds et peu profonds, transparents
Creusets profonds et peu profonds en verre de quartz transparent, durable, résistant et chimiquement inerte.
Marque:  Helios Italquartz 63P00002
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 15858044
  • 61.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-07-2024
Description
  • Transparent
  • Formes profondes et peu profondes disponibles
  • Chimiquement inerte
  • Excellente isolation électrique
  • Excellente solidité et durabilité
  • Stabilité thermique exceptionnelle par rapport au verre
Spécification
Spécification
Transparent
5 cc
19 mm
Quartz
29 mm
Creuset