Learn More
Helios Italquartz Creusets profonds et peu profonds, transparents
Creusets profonds et peu profonds en verre de quartz transparent, durable, résistant et chimiquement inerte.
61.70€ - 116.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Quartz |
Product Type Specs | Creuset |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15858044
|
Helios Italquartz
63P00002 |
5 cc | 29 mm | 19 mm |
61.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15868044
|
Helios Italquartz
63P00005 |
15 cc | 41 mm | 25 mm |
74.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15878044
|
Helios Italquartz
63P00007 |
20 cc | 38 mm | 38 mm |
68.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11784056
|
Helios Italquartz
63P00012 |
50 cc | 57 mm | 37 mm |
116.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Transparent
- Formes profondes et peu profondes disponibles
- Chimiquement inerte
- Excellente isolation électrique
- Excellente solidité et durabilité
- Stabilité thermique exceptionnelle par rapport au verre
Spécification
Transparent | |
Quartz | |
Creuset |