Learn More
Helios Italquartz Creusets profonds et peu profonds, transparents
Creusets profonds et peu profonds en verre de quartz transparent, durable, résistant et chimiquement inerte.
Marque:  Helios Italquartz 63P00005
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 15868044
  • 74.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-08-2024
Description
  • Transparent
  • Formes profondes et peu profondes disponibles
  • Chimiquement inerte
  • Excellente isolation électrique
  • Excellente solidité et durabilité
  • Stabilité thermique exceptionnelle par rapport au verre
Spécification
Spécification
Transparent
15 cc
25 mm
Quartz
41 mm
Creuset