Learn More
OHAUS™ Washdown Defender™ 3000- balance de paillasse I-D33 (UE), certifiée
Balances compactes en acier inoxydable pour applications industrielles simples résistant au lavage par jet d’eau
Marque: OHAUS™ 30685140
Informations supplémentaires : Poids : 23.32400kg Transport : UN number : 2800 Chem class : 8
Description
- Les résultats sont clairement indiqués à l’aide du grand écran LCD rétroéclairé lumineux.
- En mode pesée de vérification, l’affichage change de couleur (jaune/vert/rouge) pour signaler que vous êtes dans la plage de poids cible.
- Cette balance industrielle est dotée d’une plateforme et d’un cadre en acier inox 304, d’un capteur de charge IP67.
- L’indicateur est doté d’un boîtier en acier inox 304 protégé contre le lavage IP66 avec support de montage.
- Comprend un logiciel pour le comptage des pièces, la pesée de vérification et la totalisation.
- Comprend RS-232 avec périphérique USB ou Ethernet en option pour l’impression ou la connectivité des données.
Spécification
100 heures avec batterie rechargeable | |
RS-232 standard et périphérique USB en option ou Ethernet | |
300 kg | |
650 x 500 mm | |
D33XW300C1X7EU | |
-10°C à +40°C, 85 % RH, sans condensation | |
787 x 500 x 922 mm |
Adaptateur secteur (inclus) ; batterie rechargeable (incluse) | |
Plateforme et cadre en acier inox grade 304, indicateur IP66 en acier inox, cellule de charge IP67, pieds en caoutchouc réglables antidérapants | |
Écran LCD à 7 segments avec rétroéclairage multicolore | |
100 g | |
IP66 | |
Pesée, pesée de vérification, comptage, totalisation. | |
31,8 kg |