Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai grand format Delrin™, 40 x 20 mm
Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai grand format Fisherbrand™ Delrin™, 40 x 20 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.
Marque: Fisherbrand™
19.80 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21750" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.22140kg
Description
- Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
- Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (- 40 à + 140°C)
- Ouvertures uniques en forme de goutte pour un meilleur maintien des tubes
- Autoclavables
- Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
- Conception stable pour une utilisation en bain-marie
- Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Vert | |
POM renforcé en fibre de verre | |
Ouvertures en forme de goutte | |
Yes, When Empty | |
Tubes à essai de 10 à 18 ml | |
1 unité | |
100 x 252 x 83 mm | |
3.9 in. | |
9.9 in. | |
3.3 in. |
Oui | |
Tubes (10 à 18 ml), Tubes (20 mm) | |
40 | |
None | |
Non-sterile | |
1 Ea. | |
-40°C to +140°C | |
100 mm | |
252 mm | |
83 mm | |
20 mm |