Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai grand format Delrin™, 72 x 16 mm
Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai grand format Fisherbrand™ Delrin™, 72 x 16 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.
Marque: Fisherbrand™
23.70 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21750" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 2.10300kg
Description
- Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
- Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (- 40 à + 140°C)
- Ouvertures uniques en forme de goutte pour un meilleur maintien des tubes
- Autoclavables
- Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
- Conception stable pour une utilisation en bain-marie
- Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Oui | |
Tubes (16 mm), Tubes (5 à 10 ml) | |
72 | |
2 Tiers | |
Non-sterile | |
1 | |
127 x 250 x 70 mm | |
5 in. | |
9.8 in. | |
2.8 in. |
12 x 6 | |
Blanc | |
POM renforcé en fibre de verre | |
Ouvertures en forme de goutte | |
Yes, When Empty | |
Tubes à essai de 5 à 10 ml | |
À l’unité | |
127 mm | |
250 mm | |
70 mm | |
16 mm |