Learn More
Fisherbrand™ Portoirs pour tubes à essai grand format Delrin™, 72 x 16 mm
Moulés en une pièce unique continue. Les racks pour tubes à essai grand format Fisherbrand™ Delrin™, 72 x 16 mm, sont très résistants à la chaleur et aux attaques chimiques.
15.55€ - 31.00€
Spécification
Type de produit | Rack pour tubes à essai |
---|---|
Autoclavable | Oui |
Matériau | POM renforcé en fibre de verre |
Positions | 72 |
Forme | Ouvertures en forme de goutte |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15330390
|
Fisherbrand™
|
Jaune |
22.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15390380
|
Fisherbrand™
|
Blanc |
31.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15300390
|
Fisherbrand™
|
Bleu |
22.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15310390
|
Fisherbrand™
|
Vert |
22.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15320390
|
Fisherbrand™
|
Magenta |
15.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Polyoxyméthylène (POM) renforcé à la fibre de verre Delrin™
- Offre les résistances chimique et thermique les plus élevées (- 40 à + 140°C)
- Ouvertures uniques en forme de goutte pour un meilleur maintien des tubes
- Autoclavables
- Coordonnées moulées pour l’orientation du tube
- Conception stable pour une utilisation en bain-marie
- Zone de marquage plane pour une meilleure identification
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
POM renforcé en fibre de verre | |
Ouvertures en forme de goutte | |
Yes, When Empty | |
Tubes à essai de 5 à 10 ml | |
À l’unité | |
127 mm | |
250 mm | |
70 mm | |
16 mm |
Oui | |
72 | |
2 Tiers | |
Non-sterile | |
1 | |
127 x 250 x 70 mm | |
5 in. | |
9.8 in. | |
2.8 in. |