missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dendritic Cell Marker Antibody (33D1), DyLight 594, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP1-43284DL594
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Dendritic Cell Marker Monoclonal antibody specifically detects Dendritic Cell Marker in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Spécification
| Dendritic Cell Marker | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| DCs, Dendritic cell | |
| The immunogen for this antibody was Dendritic Cell Marker. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen) | |
| 33D1 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Mouse | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu