Learn More
Dengue Virus 2 Envelope Antibody (144), Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18609688 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18609688 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18609688 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP305828APC
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Dengue Virus 2 Envelope Monoclonal specifically detects Dengue Virus 2 Envelope in Virus samples. It is validated for ELISA/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Dengue Virus 2 Envelope
Applications ELISA, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 144
Conjugué APC
Dilution Western Blot, ELISA
Alias de gène Dengue 2 envelope;Dengue envelope;envelope protein, Envelope protein E
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Type de produit Antibody
Forme Purified
Gamme de produits Novus