missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dengue Virus Capsid Protein Antibody (05), Novus Biologicals™

Code produit 18644047 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18644047 100 μg 100µL
18695466 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18644047 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP306425100ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Dengue Virus Capsid Protein Monoclonal antibody specifically detects Dengue Virus Capsid Protein in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Dengue Virus Capsid Protein
Applications Western Blot, ELISA
Classification Monoclonal
Clone 05
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:1000-1:2000
Formule 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gène polyprotein gene
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Dengue Virus Capsid Protein (Accession#: AHF52833.1; Met1-Arg100).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology, Infections (Virus Bacteria and Parasites), Virology Bacteria and Parasites
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1494449
Espèces cibles Virus
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.