missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dengue Virus Envelope Antibody (1) [HRP] - Pan Specific, (Domain III), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-43767H
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Dengue Virus Envelope Monoclonal antibody specifically detects Dengue Virus Envelope in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
| Dengue Virus Envelope | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
| ELISA, Western Blot | |
| 1 | |
| Western Blot, ELISA | |
| dengue virus polyprotein | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Dengue Virus Envelope (type 1, US/Hawaii/1944) (RefSeq#: ACF49259.1; Val580-Lys680). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu