Learn More
Étalons de densité (80° C)
1702517034Les étalons de densité certifiés ISO / ISO Paragon sont destinés à la vérification des instruments utilisés pour mesurer la densité des matériaux qui sont liquides à la température d'essai souhaitée dans la plage15° C à150° C.
Marque:  Paragon Scientific DEN80-01
Informations supplémentaires : CAS : 8042-47-5 Poids : 0.06000kg
Code produit. 13480529
  • 74.00€ / 60mL
Expédition estimée: 12-06-2024
Description
  • Double certification ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Certifié conformément1480 à la méthodologie ASTM D de niveau primaire
  • Garantit une conformité totale aux protocoles de méthodes de test ASTM et IP.
  • Fourni dans un emballage inviolable avec2 une durée de conservation d'un an.
  • Entièrement traçable aux normes internationales.
  • Fournis avec couvercles.
  • Emballage de sécurité inviolable.
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Spécification
60 mL
0.7823 g/mL (80°C)
Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • DEN80-01
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
Promotions
Valeurs nominales citées