missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Desmin Mouse, Clone: DES/1711, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Spécification
| Antigène | Desmin |
|---|---|
| Clone | DES/1711 |
| Concentration | 200μg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15969877
|
EnquireBio
1674-MSM1-P0 |
20 μg | |||||||
|
15979877
|
EnquireBio
1674-MSM1-P1 |
100 μg |
554.40€ 478.00€ / 100µg Économisez 76.40€ 13% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| Desmin | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| 1674 | |
| Recombinant human full-length desmin protein | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 52kDa |
| DES/1711 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_001918 | |
| DES | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G Purified | |
| Cytoplasmic | |
| SJRH30 Cells. Uterus or Leiomyosarcoma |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit