missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Desmoglein-1 Antibody (DSG1/8576R), DyLight 680, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-20753FR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Desmoglein-1 Monoclonal antibody specifically detects Desmoglein-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Desmoglein-1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 680 | |
| Cadherin family member 4, CDHF4PPKS1, desmoglein 1, desmoglein-1, Desmosomal glycoprotein 1, DG1, DGI, DSG, Pemphigus foliaceus antigen, SPPK1 | |
| Recombinant human Desmoglein-1 protein | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cellular Signaling | |
| 1828 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| DSG1/8576R | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu