missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Desmoglein-3 Antibody (DSG3/2796), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-08410CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Desmoglein-3 Monoclonal antibody specifically detects Desmoglein-3 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Protein Array
Spezifikation
| Desmoglein-3 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| Cadherin family member 6, CDHF6130-kD pemphigus vulgaris antigen, desmoglein 3, desmoglein 3 (pemphigus vulgaris antigen), desmoglein-3, DKFZp686P23184,130 kDa pemphigus vulgaris antigen, pemphigus vulgaris antigen, PVA | |
| Recombinant fragment (around aa 379-491) human Desmoglein-3 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P32926) | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Immune System Diseases, Signal Transduction | |
| 1830 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2b κ |
| ELISA, Western Blot, Protein Array | |
| DSG3/2796 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur