Learn More
Desmoglein-3 Antibody (DSG3/8251R), PE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-24109PE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Se returpolicy
Beskrivning
Desmoglein-3 Monoclonal antibody specifically detects Desmoglein-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Desmoglein-3 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| Cadherin family member 6, CDHF6130-kD pemphigus vulgaris antigen, desmoglein 3, desmoglein 3 (pemphigus vulgaris antigen), desmoglein-3, DKFZp686P23184,130 kDa pemphigus vulgaris antigen, pemphigus vulgaris antigen, PVA | |
| Recombinant fragment (around aa300-500) of human Desmoglein-3 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Immune System Diseases, Signal Transduction | |
| 1830 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| DSG3/8251R | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering