Learn More
Desmoglein-3 Antibody (DSG3/8251R), PE, R&D Systems™
Code produit 18621084 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18621084 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18621084 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP324109PE
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Desmoglein-3 Monoclonal antibody specifically detects Desmoglein-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Desmoglein-3
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone DSG3/8251R
Conjugué PE
Formule PBS
Alias de gène Cadherin family member 6, CDHF6130-kD pemphigus vulgaris antigen, desmoglein 3, desmoglein 3 (pemphigus vulgaris antigen), desmoglein-3, DKFZp686P23184,130 kDa pemphigus vulgaris antigen, pemphigus vulgaris antigen, PVA
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fragment (around aa300-500) of human Desmoglein-3 protein (exact sequence is proprietary)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Immune System Diseases, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1830
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG κ
Gamme de produits Novus