Learn More
Honeywell Safety Products™ Gants sous emballage Dexgrip
Code produit. 12665193
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12665193
Marque: Honeywell Safety Products™ 209414008
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Confortable, conforme à la main et bien serré, ce gant tricoté offre à la fois une aération et une préhension pour la manipulation de pièces humides ou non grasses. Les gants sous emballage Honeywell Safety Products™ Dexgrip sont livrés dans un emballage de paire unique efficace conçu pour un environnement en libre service.
  • Gant en coton tricoté / gris en polyamide.
  • Paume et bouts des doigts revêtus de latex bleu et froissé pour une résistance à l’abrasion et à la perforation ainsi qu’une excellente préhension.
  • S’adapte parfaitement et offre une bonne dextérité.
  • Le filetage en coton absorbe la transpiration.
  • Le dos ventilé assure une aération.
  • Produit mis en évidence dans un emballage à paire unique efficace conçu pour un environnement en libre service.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Risques intermédiaires de CATÉGORIE CE II, norme de base EN 420-2003, risques mécaniques EN 388-2003, risques thermiques EN 407-2004, EPI de catégorie CE 2, assurance qualité ISO 9001/2000, numéro de certificat CE 0075/797/162/12/08/0519, numéro d’attestation CE 0075/797/162/12/08/0519
Classification Dextérité :5
Zone enduite Paume, bouts des doigts
Description Calibre 10
Coating Material Latex gaufré
Couleur Gris, Bleu
Cut Resistance Rating 1
Matériau PA, Latex, Coton
Type de produit Gants
Dimensions 8
Épaisseur (métrique) de 1,5 à 1,8 mm
À utiliser avec (application) Secteurs de l’agriculture, du bâtiment, de la construction, de la verrerie, des espaces verts, de la logistique, des transports et du bois
Type d’emballage Une paire
Quantité 10 paires/boîte
Indice de déchirure 4
Longueur (métrique) 26 cm