missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DGK-alpha Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 30231869 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30231869 20 μL 20µL
30227240 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30231869 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP33333220ul

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

DGK-alpha Monoclonal antibody specifically detects DGK-alpha in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène DGK-alpha
Applications ELISA, Western Blot
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Alias de gène DAG kinase alpha, DAGK, DAGK1diacylglycerol kinase, alpha (80kD), DGK-alphaEC 2.7.1.107, diacylglycerol kinase alpha, diacylglycerol kinase, alpha 80kDa, Diglyceride kinase alpha, MGC12821,80 kDa diacylglycerol kinase, MGC42356
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human DGK-alpha (NP_001336.2).,, Sequence:, MAKERGLISPSDFAQLQKYMEYSTKKVSDVLKLFEDGEMAKYVQGDAIGYEGFQQFLKIYLEVDNVPRHLSLALFQSFETGHCLNETNVTKDVVCLNDVSCYFSLLEGGRPEDKLEFTFKLYDTDRNGILDSSEVDKIILQMMRVAEYLDWDVSELRPILQEMMKEIDYDGSGSVSQAEWVRAGATTVPLLVLLGLEMTL
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1606
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.