missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DGKG Polyclonal Antibody
DGKG Polyclonal Antibody
Marque: Thermo Scientific PA557727
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
DGKG Polyclonal Antibody for ICC/IF, IHC
Spécification
| DGKG | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| DGKG | |
| 2900055E17Rik; 88 kDa diacylglycerol kinase; 90kDa; AI854428; DAG kinase gamma; Dagk3; DGKG; DGK-gamma; Diacylglycerol kinase gamma; diacylglycerol kinase, gamma; diacylglycerol kinase, gamma 3; diacylglycerol kinase, gamma 90kDa; diacylglyerol kinase gamma; diglyceride kinase gamma; E430001K23Rik; mKIAA4131 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 1608 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry | |
| 0.05 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| P49619 | |
| DGKG | |
| Recombinant protein corresponding to Human DGKG. Recombinant protein control fragment (Product #RP-96269). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu