missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DHX36 Antibody [DyLight 550], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30498208 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498208 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498208 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP327883R
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

DHX36 Polyclonal specifically detects DHX36 in Human, Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène DHX36
Applications ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 550
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène DDX36, DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 36, DEAH box protein 36, EC 3.6.1, EC 3.6.4.13, G4 resolvase-1, KIAA1488G4R1, MLEL1RHAUDEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 36, MLE-like protein 1, probable ATP-dependent RNA helicase DHX36, RNA helicase associated with AU-rich element ARE
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène DHX36 antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the carboxy terminus of human DHX36. The immunogen is located within the last 50 amino acids of DHX36.
Méthode de purification Peptide affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 170506
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.