Learn More
Sulfate de Di-n-butyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
57.10€ - 218.00€
Identifiants chimiques
CAS | 625-22-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H18O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 210.288 |
Numéro MDL | MFCD00059420 |
Clé InChI | LMEDOLJKVASKTP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dibutylsulfate, di-n-butylsulfat, sulfuric acid, dibutyl ester, di-n-butylsulfate, di-n-butyl sulfate, dibutyl sulphate, di-n-butylsulfat german, sulfuric acid dibutyl ester, sulphuric acid dibutyl ester, dibutylsulfat |
CID PubChem | 12239 |
Nom IUPAC | Sulfate de dibutyle |
SMILES | CCCCOS(=O)(=O)OCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11383376
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12813.09 |
10 g |
57.10€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11393376
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12813.18 |
50 g |
218.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
625-22-9 | |
210.288 | |
LMEDOLJKVASKTP-UHFFFAOYSA-N | |
12239 | |
CCCCOS(=O)(=O)OCCCC |
C8H18O4S | |
MFCD00059420 | |
dibutylsulfate, di-n-butylsulfat, sulfuric acid, dibutyl ester, di-n-butylsulfate, di-n-butyl sulfate, dibutyl sulphate, di-n-butylsulfat german, sulfuric acid dibutyl ester, sulphuric acid dibutyl ester, dibutylsulfat | |
Sulfate de dibutyle |
Spécification
Di-n-butyl sulfate | |
1.06 | |
C8H18O4S | |
1.4205 | |
1707498 | |
LMEDOLJKVASKTP-UHFFFAOYSA-N | |
Sulfate de dibutyle | |
12239 | |
95% |
625-22-9 | |
115°C to 116°C (6 mmHg) | |
(CH3CH2CH2CH2O)2SO2 | |
MFCD00059420 | |
dibutylsulfate, di-n-butylsulfat, sulfuric acid, dibutyl ester, di-n-butylsulfate, di-n-butyl sulfate, dibutyl sulphate, di-n-butylsulfat german, sulfuric acid dibutyl ester, sulphuric acid dibutyl ester, dibutylsulfat | |
CCCCOS(=O)(=O)OCCCC | |
210.288 | |
210.29 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301
Toxique en cas d’ingestion.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'rtecsNumber' : WS7700000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only