Learn More
Buerkle™ Pelle de chimie
Pelle pour liquides agressifs, fournie avec une poignée forte, entièrement en polypropylène.
88.00€ - 91.90€
Spécification
Type de produit | Cuillère de chimie |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Comprend | Poignée |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Matériau de la tête | Polypropylène |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10282461
|
Buerkle™
5353-0250 |
250 ml |
91.59€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10418502
|
Buerkle™
5353-0500 |
600 ml |
91.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10739521
|
Buerkle™
5353-1000 |
1 000 ml |
88.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Tige de support robuste
- Longueur de la poignée : 1 m
- Sans pièce métallique
- En PP
Spécification
Cuillère de chimie | |
Poignée | |
Polypropylène |
Polypropylène | |
Polypropylène | |
Pour les liquides agressifs |