Learn More
Diaion™ PA312(Cl), résine échangeuse d’ions, réticulée à 6 %, fortement basique et poreux de type I, 1,2 mEq/ml en PS-DVB, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15434045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.95€
    83.50€ / 1kg
    Économisez 0.45€
    0.54% de réduction
Diaion™ PA312(Cl), résine échangeuse d’ions, réticulée à 6 %, fortement basique et poreux de type I, 1,2 mEq/ml en PS-DVB, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15434045
1 kg, 1kg
Code nomenclature Nacres: NC.05
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
Code produit. 15434045
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 046426.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.95€
    83.50€ / 1kg
    Économisez 0.45€
    0.54% de réduction
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Décoloration en solutions sucrières, récupération de métaux, produits pharmaceutiques, purification d’acides aminés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diaion™ PA312 (Cl), ion exchange resin
Forme physique Billes
Note relative au nom 6% cross-linked, strongly basic porous type I, 1.2meq/mL on PS-DVB
Granulométrie 300 to 1180μm
Quantité 1 kg
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lotS01C015 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Code produit046426.A1
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Diaion™ PA312(Cl), résine échangeuse d’ions, réticulée à 6 %, fortement basique et poreux de type I, 1,2 mEq/ml en PS-DVB, Thermo Scientific Chemicals >