Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtre à diatomée, format disque, grade 470
Fabriqué en cellulose et terre à diatomées, offrant une bien meilleure capacité de séparation que les papiers de cellulose pure au même débit de filtration.
39.90€ - 201.00€
Spécification
Poids de base | 140 g/m2 |
---|---|
Format | Disque |
Matériau | Cellulose et terre de diatomées |
Vitesse de filtration | 80 s |
Qualité | 470 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15912970
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-606-090 |
90 mm |
39.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15922970
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-606-110 |
110 mm |
55.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15932970
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-606-125 |
125 mm |
67.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15942970
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-606-150 |
150 mm |
132.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15952970
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-606-185 |
185 mm |
201.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Retient rapidement, à des débits élevés, les particules les plus fines.
- Utilisation conseillée pour :
- Clarification de la bière, du vin, de l’urine lors des tests spectrophotométriques ou réfractométriques.
- Filtration des précipités les plus fins, semi-colloïdaux, notamment ceux constitués de protéines, d’argile ou de baryum précipité à froid.
- Préparation des échantillons analytiques.
- Non stériles, conditionnés en vrac.
Spécification
140 g/m2 | |
Cellulose et terre de diatomées | |
470 | |
0,32 mm |
Disque | |
80 s | |
100 / boîte |