Learn More
Chlorure de diéthylaluminium,solution 1M dans les hexanes, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-108284
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
96-10-6, 110-54-3
C4H10AlCl
120.56
MFCD00000459
YNLAOSYQHBDIKW-UHFFFAOYSA-M
diethylaluminum chloride, aluminum, chlorodiethyl, diethylaluminium chloride, deac, chlorodiethylaluminum, diethylchloroaluminum, diethylaluminum monochloride, deak, aluminum diethyl monochloride, aluminum, dichlorotetraethyldi
7277
chlorodiethylalumane
CC[Al](Cl)CC
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
96-10-6, 110-54-3
C4H10AlCl
120.56
MFCD00000459
YNLAOSYQHBDIKW-UHFFFAOYSA-M
diethylaluminum chloride, aluminum, chlorodiethyl, diethylaluminium chloride, deac, chlorodiethylaluminum, diethylchloroaluminum, diethylaluminum monochloride, deak, aluminum diethyl monochloride, aluminum, dichlorotetraethyldi
7277
chlorodiethylalumane
CC[Al](Cl)CC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Diethylaluminium chloride
Couleur Incolore
Note relative au nom 1M Solution in Hexanes
Formule linéaire (C2H5)2AICl
Concentration 0.95 to 1.10M
Densité 0.7110g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts.
Poids de la formule 120.56
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.711
Quantité 100 mL
Point d’éclair −22°C
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Diethylaluminium chloride, 1M solution in hexanes
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.