Learn More
Digi-Sense™ Pinces multimètres CA et CA / CC pré-étalonnées 1000 A Digi-Sense™
Affichez instantanément les variations de puissance sur le graphique à barres analogique
Marque: Digi-Sense™ 20250-57
Code nomenclature Nacres: NB.79
Informations supplémentaires : Poids : 0.63000kg
Includes: Batterie
Description
- La garantie de mesures fiables ! Préétalonné conformément aux normes de traçabilité NIST
- Les grands caractères et le rétroéclairage vous permettent de lire l’écran dans toutes sortes de conditions
- Sélectionnez facilement une fonction à l’aide d’un seul commutateur rotatif
- Maintenez ou “gelez” la lecture de façon pratique lorsque vous ne voyez pas l’écran
- Soyez en confiance : la meilleure plage de mesures est automatiquement sélectionnée
- Restez en sécurité et évitez les dommages grâce à une protection contre les surcharges
- Bénéficiez d’une durabilité accrue grâce à un boîtier moulé double robuste et à une prise ergonomique
- Cote de sécurité CAT III 600 V.
Prestations de service
2 ans
Spécification
Instrument de mesure à pince | |
22,6 cm | |
60, 600, 1000 A (CA) | |
Écran LCD à 6000 comptes, avec rétroéclairage et graphique à barres analogique | |
Mesurez la qualité de l’alimentation de votre équipement, en découvrant rapidement les problèmes électriques cachés. | |
4,3 cm | |
Fils d’essai, une pile de 9 V, une sonde de température, une mallette de transport et un rapport d’étalonnage traçable NIST fourni par InnoCal. | |
Une pile de 9 V (incluse) | |
2 ans | |
8 cm |
8,875 in | |
750 Vac, 1000 Vcc | |
CAT II 2 000 V, degré de pollution 2, CAT III 600 V | |
CA uniquement | |
1,6875 in | |
0 à 10 MHz | |
Mesurez le courant alternatif à 1000 A, la tension CA/CC à 1000 V, la résistance, la capacité, la fréquence, le cycle opératoire, le test de diode et le contrôle de continuité sonore. | |
−10° à +50°C | |
3,1875 in |