Learn More
Digi-Sense™ Pinces multimètres CA et CA / CC pré-étalonnées 1000 A Digi-Sense™
Affichez instantanément les variations de puissance sur le graphique à barres analogique
94.67€ - 159.24€
Spécification
Type de produit | Instrument de mesure à pince |
---|---|
Longueur (impériale) | 8,875 in |
Longueur (métrique) | 22,6 cm |
Certifications/Conformité | CAT II 2 000 V, degré de pollution 2, CAT III 600 V |
Affichage | Écran LCD à 6000 comptes, avec rétroéclairage et graphique à barres analogique |
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15830056
|
Digi-Sense™
20250-58 |
∼/- |
159.24€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15820056
|
Digi-Sense™
20250-57 |
CA uniquement |
94.67€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- La garantie de mesures fiables ! Préétalonné conformément aux normes de traçabilité NIST
- Les grands caractères et le rétroéclairage vous permettent de lire l’écran dans toutes sortes de conditions
- Sélectionnez facilement une fonction à l’aide d’un seul commutateur rotatif
- Maintenez ou “gelez” la lecture de façon pratique lorsque vous ne voyez pas l’écran
- Soyez en confiance : la meilleure plage de mesures est automatiquement sélectionnée
- Restez en sécurité et évitez les dommages grâce à une protection contre les surcharges
- Bénéficiez d’une durabilité accrue grâce à un boîtier moulé double robuste et à une prise ergonomique
- Cote de sécurité CAT III 600 V.
Garantie
2 ans
Spécification
Instrument de mesure à pince | |
22,6 cm | |
Écran LCD à 6000 comptes, avec rétroéclairage et graphique à barres analogique | |
1,6875 in | |
0 à 10 MHz | |
Une pile de 9 V (incluse) | |
2 ans | |
8 cm |
8,875 in | |
CAT II 2 000 V, degré de pollution 2, CAT III 600 V | |
Mesurez la qualité de l’alimentation de votre équipement, en découvrant rapidement les problèmes électriques cachés. | |
4,3 cm | |
Fils d’essai, une pile de 9 V, une sonde de température, une mallette de transport et un rapport d’étalonnage traçable NIST fourni par InnoCal. | |
−10° à +50°C | |
3,1875 in |