Learn More
Scientific Industries Digital QuadMag Genie
Agitateur magnétique puissant multiposition conçu pour les applications à grande vitesse.
Marque: Scientific Industries SI-5256
Informations supplémentaires : Poids : 4.10000kg
Description
- Fournit jusqu’à quatre positions d’agitation
- L’aimant puissant et le moteur offrent une force magnétique exceptionnelle
- Capable d’agiter jusqu’à 2 l dans chaque position
- Assure une agitation uniforme pour éviter les éclaboussures et améliorer le contrôle de la barre de rotation
- Cadran de vitesse allant de 250 à 1 300 tr/min
Spécification
250 à 1 300 tr/min | |
2 L par position | |
230 V | |
310 x 305 mm | |
130 mm | |
310 mm | |
305 mm | |
305 x 305 mm | |
305 mm | |
305 mm | |
50 Hz | |
CE | |
Blanc, Gris | |
Digital QuadMag Genie | |
Résine thermoplastique ABS/polycarbonate | |
Bague de déphasage | |
1 à 99 min ou en continu | |
6,6 lb | |
9 lb |
4 | |
LCD | |
115 W | |
5,1 in | |
12,5 in | |
12 in | |
12 x 12 in | |
12 in | |
12 in | |
0,5 A | |
UE | |
2 ans pièces et main-d’œuvre | |
Clavier numérique | |
Le Digital QuadMag Genie est fourni avec un patin antidérapant à placer sous le récipient à agiter. | |
230 V, prise EU | |
Augmente lentement la vitesse pour éviter les éclaboussures et améliorer le contrôle de la barre de rotation. | |
Agitateur magnétique numérique à 4 positions | |
2,99 kg | |
4,08 kg |