Learn More
Scientific Industries Digital QuadMag Genie
Agitateur magnétique puissant multiposition conçu pour les applications à grande vitesse.
1165.00€ - 1355.00€
Spécification
Vitesse | 250 à 1 300 tr/min |
---|---|
Positions d’agitation | 4 |
Capacité | 2 L par position |
Affichage | LCD |
Tension | 230 V |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16607672
|
Scientific Industries
SI-5256 |
UE |
1355.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16617672
|
Scientific Industries
SI-5266 |
UK |
1165.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Beschreibung
- Fournit jusqu’à quatre positions d’agitation
- L’aimant puissant et le moteur offrent une force magnétique exceptionnelle
- Capable d’agiter jusqu’à 2 L dans chaque position
- Assure une agitation uniforme pour éviter les éclaboussures et améliorer le contrôle de la barre de rotation
- Cadran de vitesse allant de 250 à 1300 tr/min
Spezifikation
250 à 1 300 tr/min | |
2 L par position | |
230 V | |
310 x 305 mm | |
130 mm | |
310 mm | |
305 mm | |
305 x 305 mm | |
305 mm | |
305 mm | |
50 Hz | |
2 ans pièces et main-d’œuvre | |
Clavier numérique | |
Le Digital QuadMag Genie est fourni avec un patin antidérapant à placer sous le récipient à agiter. | |
Bague de déphasage | |
1 à 99 min ou en continu | |
6,6 lb | |
9 lb |
4 | |
LCD | |
115 W | |
5,1 in | |
12,5 in | |
12 in | |
12 x 12 in | |
12 in | |
12 in | |
0,5 A | |
CE | |
Blanc, Gris | |
Digital QuadMag Genie | |
Résine thermoplastique ABS/polycarbonate | |
Augmente lentement la vitesse pour éviter les éclaboussures et améliorer le contrôle de la barre de rotation. | |
Agitateur magnétique numérique à 4 positions | |
2,99 kg | |
4,08 kg |